Learn More
PF 04620110, Tocris Bioscience™
Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
Brand: Tocris Bioscience 5863/5
Beschreibung
PF 04620110 is a potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.Spezifikation
| trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid | |
| 1109276-89-2 | |
| >98% | |
| 5 mg |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.