Läs mer
PF-04691502, MedChemExpress
Produktkod. 16482457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16482457 50 mg -
16456656 100 mg 100mg
16446348 10 mg -
16418937 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16482457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15177
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
MedChemExpress PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
PF-04691502 is a potent and selective inhibitor of PI3K and mTOR. PF-04691502 binds to human PI3Kα, β, δ, γ and mTOR with Kis of 1.8, 2.1, 1.6, 1.9 and 16 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-04691502
Fysisk form Solid
CAS 1013101-36-4
Färg Gray
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H27N5O4
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (117.51 mM; Need ultrasonic)
LEDER OCCO[C@@H]1CC[C@@H](N2C(N=C(N)N=C3C)=C3C=C(C4=CC=C(OC)N=C4)C2=O)CC1
Molekylvikt (g/mol) 425.48
Formel vikt 425.48
Procent renhet 98.89%