Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 04885614
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001603
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30001603 10 mg
1 options
Produktkod. 30001603 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4916/10
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Potent and selective NaV1.8 channel blocker; active in vivo
Potent NaV1.8 inhibitor (IC50 = 53 nM for human NaV1.8 channel). Exhibits selectivity for hNaV1.8 over hNaV1.6, hNaV1.7, hNaV1.1, hNaV1.2 and hNaV1.5 (IC50 values are 4.2, 7.0, 11, 16 and 27 μM respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1480833-70-2
Molekylformel C13H14F3N3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF 04885614
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 285.26
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 285.27