Läs mer
PF-04957325, MedChemExpress
Beskrivning
PF-04957325 is a highly potent and selective PDE8 inhibitor, with IC50s of 0.7 nM and 0.3 nM for PDE8A and PDE8B, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-04957325 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1305115-80-3 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15F3N8OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (249.76 mM) |
| LEDER | NC1=C(N=NN2C[C@H]3CN(CC4=NC=CS4)CCO3)C2=NC(C(F)(F)F)=N1 |
| Visa mer |