Läs mer
PF-04979064, MedChemExpress
Beskrivning
PF-04979064 is a potent and selective PI3K/mTOR dual kinase inhibitor with Kis of 0.13 nM and 1.42 nM for PI3Kα and mTOR, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-04979064 |
| CAS | 1220699-06-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H26N6O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (22.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N1C2CCN(C([C@@H](O)C)=O)CC2)N(C)C3=C1C4=NC(C5=CC=C(C)N=C5)=CC=C4N=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.5 |
| Formel vikt | 446.5 |
| Visa mer |