Läs mer
PF-05085727, MedChemExpress
Produktkod. 16483698
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16483698 10 mg 10mg
16476437 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16483698 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY102050
MedChemExpress PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
PF-05085727 is a potent, selective and brain penetrant inhibitor of cGMP-dependent PDE2A (IC50=2 nM). PF-05085727 inhibits PDE2A >4,000-fold selectivity over PDE1 and PDE3-11.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-05085727
CAS 1415637-72-7
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H18F3N7
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 62.5 mg/mL (151.19 mM; Need ultrasonic)
LEDER CN1C2=NC=NC(N3CCC3)=C2C(C4=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5)N(C)N=C4)=N1
Molekylvikt (g/mol) 413.4
Formel vikt 413.4
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation