Läs mer
PF-05175157, MedChemExpress
Beskrivning
PF-05175157 is broad spectrum acetyl-CoA carboxylase (ACC) inhibitor with IC50s of 27.0, 33.0, 23.5 and 50.4 nM for ACC1 (human), ACC2 (human), ACC1 (rat), ACC2 (rat), respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-05175157 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1301214-47-0 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H27N5O2 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (73.98 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | O=C1CC2(CCN(C(C3=CC=C4C(NC(C)=N4)=C3)=O)CC2)CC5=C1N(C(C)C)N=C5 |
| Visa mer |