Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 05180999
Beskrivning
PF 05180999 is a potent and selective PDE2A inhibitor (IC50 = 1 nM). Exhibits 2000-fold selectivity for PDE2A over PDE10A. Brain penetrant.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(1-Azetidinyl)-7-methyl-5-[1-methyl-5-[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-1H-pyrazol-4-yl]-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazine |
| CAS | 1394033-54-5 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C19H17F3N8 |
| Formel vikt | Observed MW: 414.39 |