Läs mer
PF-05180999, MedChemExpress
Produktkod. 16494428
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494428 10 mg -
16493076 25 mg 25mg
16440747 50 mg -
16427157 5 mg -
16405326 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16494428 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111371
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
PF-05180999 (PF-999) is a phosphodiesterase 2A (PDE2A) inhibitor, with an IC50 of 1.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-05180999
CAS 1394033-54-5
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H17F3N8
Kvantitet 10 mg
Synonym PF-999
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (120.66 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=NC(C2=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=N3)N(C)N=C2)=C4N1N=CN=C4N5CCC5
Molekylvikt (g/mol) 414.39
Formel vikt 414.39
Procent renhet 98.93%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation