Läs mer
PF-06260933, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06260933 is an orally active and highly selective inhibitor of MAP4K4 with IC50s of 3.7 and 160 nM for kinase and cell, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06260933 |
| CAS | 1811510-56-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H13ClN4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 30 mg/mL (101.10 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C(C=N3)=CC=C3N)C=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.75 |
| Formel vikt | 296.75 |
| Visa mer |