Läs mer
PF-06263276, MedChemExpress
Produktkod. 16415967
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16415967 5 mg
1 options
Produktkod. 16415967 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101024
MedChemExpress PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
PF-06263276 (PF 6263276) is a potent and selective pan-JAK inhibitor, with IC50s of 2.2 nM, 23.1 nM, 59.9 nM and 29.7 nM for JAK1, JAK2, JAK3 and TYK2, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-06263276
CAS 1421502-62-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C31H31FN8O2
Kvantitet 5 mg
LEDER FC1=C(O)C=C(CC)C(C2=CC(NN=C3C4=NC5=C(CN(C(C6=NC=C(N7CCCCC7)N=C6)=O)CC5)N4)=C3C=C2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 566.63
Formel vikt 566.63
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation