missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 06273340

Beskrivning
PF 06273340 is a potent and selective pan-Trk inhibitor (IC50 values are 1, 2 and 6 nM for Trk C, B and A, respectively). Selective for Trk over a panel of ion channels, receptors and other enzymes. Peripherally restricted. Exhibits efficacy in a rodent model of inflammatory pain. Orally bioavailable.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF 06273340 |
| CAS | 1402438-74-7 |
| Synonym | N-[5-[[2-Amino-7-(2-hydroxy-1,1-dimethylethyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-5-yl]carbonyl]-3-pyridinyl]-5-chloro-2-pyridineacetamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C23H22ClN7O3 |
| Formel vikt | 479.93 |
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Orange |
| Produkttyp | Bioactive Small Molecule |
| Visa mer |
For Research Use Only.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?