Läs mer
PF-06282999, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06282999 is a potent and selective myeloperoxidase inhibitor which is potential useful for the treatment of cardiovascular diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06282999 |
| CAS | 1435467-37-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12ClN3O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (98.23 mM) |
| LEDER | O=C(N)CN(C(C1=CC(Cl)=CC=C1OC)=C2)C(NC2=O)=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.77 |
| Formel vikt | 325.77 |
| Visa mer |