Läs mer
PF-06291874, MedChemExpress
Produktkod. 16481899
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16481899 1 mg -
16467978 10 mg -
16443907 50 mg 50mg
16417766 100 mg -
16400448 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16481899 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19947
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).
PF-06291874 is a highly potent, non-peptide and orally active glucagon receptor antagonist. PF-06291874 is under the study for type 2 diabetes mellitus (T2DM).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-06291874
CAS 1393124-08-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C26H28F3N3O4
Kvantitet 1 mg
Synonym Glucagon receptor antagonists-4
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (198.61 mM; Need ultrasonic)
LEDER CCC[C@H](OC1=CC(C)=C(N2C=C(C(F)(F)F)C=N2)C(C)=C1)C3=CC=C(C(NCCC(O)=O)=O)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 503.51
Formel vikt 503.51
Procent renhet 99.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism