Läs mer
PF-06305591, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06305591 is a potent and highly selective voltage gated sodium channel NaV1.8 blocker, with an IC50 of 15 nM. An excellent preclinical in vitro ADME and safety profile.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06305591 |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1449473-97-5 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H22N4O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (182.24 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC=C(NC([C@H]([C@@H](C)C(N)=O)N)=N2)C2=C1 |
| Visa mer |