Läs mer
PF-06380101, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06380101 (Aur0101), an auristatin microtubule inhibitor, is a cytotoxic Dolastatin 10 analogue. PF-06380101 (Aur0101) shows excellent potencies in tumor cell proliferation assays and differential ADME properties when compared to other synthetic auristatin analogues that are used in the preparation of ADCs.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06380101 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1436391-86-4 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C39H62N6O6S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | Aur0101 Auristatin-0101 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 65 mg/mL (87.48 mM) |
| Visa mer |