Läs mer
PF-06409577, MedChemExpress
Produktkod. 16493888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16493888 10 mg -
16440257 50 mg 50mg
16432896 25 mg 25mg
16426617 5 mg -
16404936 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16493888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY103683
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
PF-06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK α1β1γ1 isoform with an EC50 of 7 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-06409577
CAS 1467057-23-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H16ClNO3
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (292.58 mM)
LEDER O=C(C1=CNC2=C1C=C(C3=CC=C(C4(O)CCC4)C=C3)C(Cl)=C2)O
Molekylvikt (g/mol) 341.79
Formel vikt 341.79
Procent renhet 98.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism