missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PF 06409577
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18709726
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18709726

Brand: Tocris Bioscience™ 6114/10

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective allosteric activator of AMPK

PF 06409577 is a potent and selective allosteric activator of AMPK (EC50 values are 7 and >40000 nM for AMPKα1β1γ1 and AMPKα1β2γ1, respectively). Exhibits minimal off-target effects on a panel of receptors, ion channels, PDEs and kinases. Improves kidney function and reduces proteinuria in a preclinical model of diabetic nephropathy. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PF 06409577
CAS 1467057-23-3
Synonym 6-Chloro-5-[4-(1-hydroxycyclobutyl)phenyl]-1H-indole-3-carboxylic acid
Kvantitet 10 mg
Löslighet Soluble to 100mM in DMSO and to 20mM in ethanol
Molekylformel C19H16ClNO3
Formel vikt 341.79
Fysisk form Solid
Färg Gray
Produkttyp Bioactive Small Molecule
Renhet 99%
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.