Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 06424439
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18798636
Change view
:
5mg
Produktkod.
18798636 5mg
1 options
Produktkod. 18798636 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6348/5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective DGAT2 inhibitor
PF 06424439 is a potent and selective DGAT2 inhibitor (IC50 = 14 nM). Exhibits no significant activity at MGAT1-3 or DGAT1. Reduces triglyderide synthesis in human hepatocytes in vitro. Reduces plasma triglyceride and cholesterol levels in a rat dyslipidemia model. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [(3R)-1-[2-[1-(4-Chloro-1H-pyrazol-1-yl)cyclopropyl]-3H-imidazo[4,5-b]pyridin-5-yl]-3-piperidinyl]-1-pyrrolidinylmethanone methanesulfonate
CAS 1469284-79-4
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 5 mg
Molekylformel C22H26ClN7O.CH4O3S
Formel vikt Observed MW: 536.05