Läs mer
PF-06459988, MedChemExpress
Description
PF-06459988 is an orally activity, irreversible and mutant-selective inhibitor of EGFR mutant forms. PF-06459988 demonstrates high potency and specificity to the T790M-containing double mutant EGFRs. PF-06459988 can be used for the research of cancer.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | PF-06459988 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1428774-45-1 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C19H22ClN7O3 |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (115.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=CC(N1C[C@H](COC2=C3C(NC=C3Cl)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2)[C@@H](OC)C1)=O |
| Show More |