missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 06465469

Beskrivning
Potent inhibitor of interleukin-2 inducible T cell kinase (ITK) (IC50 = 2 nM). Also exhibits inhibitory activity against Bruton's tyrosine kinase (BTK) (IC50 = 2 nM). Displays nanomolar potencies in a cell-based IP1 assay and human whole blood assay (IC50 values are 31 and 48 nM respectively).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF 06465469 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 523.63 |
| Renhet | >95% |
| Molekylvikt (g/mol) | 523.641 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?