Läs mer
PF-06471553, MedChemExpress
Produktkod. 16455146
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16455146 100 mg 100mg
16444188 10 mg -
16440537 50 mg -
16432986 25 mg -
16426907 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16455146 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY108339
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
PF-06471553 is a potent, selective and orally available monoacylglycerol acyltransferase 3 (MGAT3) inhibitor, with an IC50 of 92 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-06471553
CAS 1808094-07-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H25N5O4S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 150 mg/mL (320.83 mM)
LEDER O=S(C1=CC2=C(CN(C(CC3=CC=CC(OC)=C3)=O)C2)C=C1)(NC4=NN(C5CCC5)N=C4)=O
Molekylvikt (g/mol) 467.54
Formel vikt 467.54
Procent renhet 98.18%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism