Läs mer
PF-06726304, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06726304 is a potent and selective EZH2 inhibitor. PF-06726304 inhibits wild-type and Y641N mutant EZH2 with Kis of 0.7 and 3.0 nM, respectively. PF-06726304 displays robust antitumor growth activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06726304 |
| CAS | 1616287-82-1 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21Cl2N3O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 15 mg/mL (33.61 mM) |
| LEDER | O=C1N(CC2=C(C)C=C(C)NC2=O)CCC3=C1C(Cl)=C(C4=C(C)ON=C4C)C=C3Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.33 |
| Formel vikt | 446.33 |
| Visa mer |