Läs mer
PF-06751979, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06751979 is a potent, brain penetrant, β-site amyloid precursor protein cleaving enzyme 1 (BACE1) inhibitor with an IC50 of 7.3 nM in BACE1 binding assay.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06751979 |
| CAS | 1818339-66-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H19F2N5O3S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (329.31 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (109.77 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)OC1=CN=C(C(NC2=CSC([C@]34CO[C@@H](C)C[C@@]3([H])CSC(N)=N4)=N2)=O)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 455.5 |
| Formel vikt | 455.5 |
| Visa mer |