Läs mer
PF-06869206, MedChemExpress
Beskrivning
PF-06869206 is an orally bioavailable selective inhibitor of the sodium-phosphate cotransporter NaPi2a (SLC34A1) with an IC50 of 380 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-06869206 |
| CAS | 2227425-05-8 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H14ClF3N4O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (266.84 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(C)NC2=C(N3C[C@@H](CO)OCC3)C(C#N)=C(C(F)(F)F)N=C21 |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.75 |
| Formel vikt | 374.75 |
| Visa mer |