Läs mer
PF-06928215, MedChemExpress
Produktkod. 16497537
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
16497537 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 16497537 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY1141825mg
MedChemExpress PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
PF-06928215 is a cGAS (cyclic GMP-AMP Synthase) inhibitor with an IC50 of 4.9 μμ. PF-06928215 has a high binding affinity of 0.2 μM (Kd).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-06928215
CAS 2378173-15-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H20N4O4
Kvantitet 5 mg
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (87.62 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=C(C(N[C@H]4CCCC[C@H]4C(O)=O)=O)C=NN13
Molekylvikt (g/mol) 380.4
Formel vikt 380.4
Procent renhet 96.4%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation