Läs mer
PF-1355, MedChemExpress
Beskrivning
PF-1355 is a selective 2-thiouracil mechanism-based MPO inhibitor, used for treatment of vasculitic diseases.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-1355 |
| CAS | 1435467-38-1 |
| Färg | Tan |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H15N3O4S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | PF-06281355 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (155.59 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N)CN(C(N1)=S)C(C2=CC(OC)=CC=C2OC)=CC1=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 321.35 |
| Visa mer |