Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 184
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18014332
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18014332 10 mg
1 options
Produktkod. 18014332 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4238/10
Potent and selective IKKβ inhibitor
Potent and selective IKKβ inhibitor (IC50 = 37 nM). Displays selectivity over 85 other kinases. Inhibits IL-1β-induced TNF-α production in a steroid-insensitive in vitro model of oxidative stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF 184
CAS 1187460-81-6
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C32H32ClFN6O4
Formel vikt 619.09
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 619.094