Läs mer
PF-2771, MedChemExpress
Beskrivning
PF-2771 is a potent and selective centromere protein E (CENP-E) inhibitor, inhibiting CENP-E motor activity with an IC50 of 16.1 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-2771 |
| CAS | 2070009-55-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H36ClN5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 32 mg/mL (57.75 mM) |
| LEDER | ClC1=CC(C(N[C@@H](CC2=CC=C(C3=CN(C)C(C(C)=O)=N3)C=C2)CNC(CN(C)C)=O)=O)=CC=C1OC(C)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.08 |
| Formel vikt | 554.08 |
| Visa mer |