Läs mer
PF-3758309, MedChemExpress
Beskrivning
PF-3758309 (PF-03758309) is a potent, orally available, and reversible ATP-competitive inhibitor of PAK4 (Kd= 2.7 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-3758309 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 898044-15-0 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30N8OS |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | PF-03758309 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (203.82 mM) |
| Visa mer |