Läs mer
Veltek PF-4 steril renrumsansiktsmask
Produktkod. 16853203
Change view
Konstruktion:
3-ply
Produktkod. Konstruktion
16853203 3-ply
1 options
Produktkod. 16853203 Leverantör Veltek Leverantörsnummer PF4SM2S2029
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13240.00 SEK
    12418.39 SEK / Paket med 500
    Save 821.61 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Tillverkad av 3 lager non-woven material för att förhindra hudirritation eller allergi. Belagd metallnässtycke håller masken säker. Tillverkad i en ren miljö och är mycket spårbar.
  • Sterila ansiktsmasker är individuellt förpackade och partispårbara
  • 10,0 till 20,0 kGy gamma bestrålat
  • Hypoallergena, mjuka ytskikt förhindrar hudirritation och allergiproblem
  • Silikonfria headloop OP-band
  • Ultraljudsbundna öglor säkerställer en renare mask, vilket minskar kontaminering och avgasning
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Material polypropen, Rayon
Sterilitet Sterila
Certifikat och efterlevnad Intyg om bestrålning; Sterilitetsintyg; Intyg om överensstämmelse; Parti spårbart
Konstruktion 3-ply
Innehåll och lagring Fem år, stängt förpacknings utgångsdatum. Individuellt förpackade
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet 94,74 % enligt EN 14683:2019
För användning med (applikation) Renrum
Latexfri Ja
Modell PF-4
Förpackningsmängd 500/Pk.