Läs mer
PF-4136309, MedChemExpress
Beskrivning
PF-4136309 is a potent, selective, and orally bioavailable CCR2 antagonist, with IC50s of 5.2 nM, 17 nM and 13 nM for human, mouse and rat CCR2.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-4136309 |
| CAS | 1341224-83-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H31F3N6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | INCB8761 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 133.33 mg/mL (234.49 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 34 mg/mL (59.80 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| LEDER | O[C@]1(CC[C@](CC1)([H])N[C@@H]2CN(CC2)C(CNC(C3=CC=CC(C(F)(F)F)=C3)=O)=O)C4=NC=C(C=C4)C5=NC=CC=N5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 568.59 |
| Visa mer |