Läs mer
PF-4191834, MedChemExpress
Produktkod. 16437617
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16437617 5 mg
1 options
Produktkod. 16437617 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY117048
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress PF-4191834 (PF-04191834) is an orally active, noniron chelating, and non-redox inhibitor of the 5-Lipoxygenase (5-LOX) (IC50=229 nM), displays ∼300-fold selectivity for 5-LOX over 12-LOX and 15-LOX, shows no activity toward the cyclooxygenase enzymes, and is effective in inflammation and pain.
PF-4191834 (PF-04191834) is an orally active, noniron chelating, and non-redox inhibitor of the 5-Lipoxygenase (5-LOX) (IC50=229 nM), displays ∼300-fold selectivity for 5-LOX over 12-LOX and 15-LOX, shows no activity toward the cyclooxygenase enzymes, and is effective in inflammation and pain.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-4191834
Fysisk form Solid
CAS 1029317-21-2
Färg Off-White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H23N3O2S
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym PF-04191834
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (254.13 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1(C2=CC=CC(SC3=CC=C(C4=CC=NN4C)C=C3)=C2)CCOCC1)N
Molekylvikt (g/mol) 393.5
Formel vikt 393.5
Procent renhet 98.62%