missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PF 429242
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18084312
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18084312 10 mg
18026012 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18084312 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3354/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Competitive inhibitor of SREBP site 1 protease

Reversible, competitive inhibitor of sterol regulatory element-binding protein (SREBP) site 1 protease (IC50 = 0.175 μM). Selective for site 1 protease against a panel of serine proteases. Inhibits rate of cholesterol synthesis in CHO cells (IC50 = 0.53 μM). Also displays antiviral activity. Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 947303-87-9
Molekylformel C25H35N3O2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PF 429242
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 482.49
Renhet >97%
Molekylvikt (g/mol) 409.574
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.