Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 431396
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18004522
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18004522 10 mg
1 options
Produktkod. 18004522 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4278/10
Dual FAK/PYK2 inhibitor
Dual focal adhesion kinase (FAK) and proline-rich tyrosine kinase 2 (PYK2) inhibitor (IC50 values are 2 and 11 nM respectively). Promotes osteoblast recruitment and activity, and stimulates bone formation in ovariectomized rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF 431396
CAS 717906-29-1
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C22H21F3N6O3S
Formel vikt 506.5
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 506.50