missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
PF 431396, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[2-[((2-[(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-indol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinyl)amino)methyl]phenyl]-N-methylmethanesulfonamide |
| CAS | 717906-29-1 |
| Molekylformel | C22H21F3N6O3S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | PF 431396, N-Methyl-N-[2-[[[2-[(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)amino]-5-trifluoromethylpyrimidin-4-yl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, PF 431396 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21F3N6O3S/c1-31(35(2,33)34)18-6-4-3-5-13(18)11-26-20-16(22(23,24)25)12-27-21(30-20)28-15-7-8-17-14(9-15)10-19(32)29-17/h3-9,12H,10-11H2,1-2H3,(H,29,32)(H2,26,27,28,30) |
| LEDER | CN(c1ccccc1CNc2nc(Nc3ccc4NC(=O)Cc4c3)ncc2C(F)(F)F)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-[2-[[[2-[(2-oxo-1,3-dihydroindol-5-yl)amino]-5-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-yl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.5 |
| Formel vikt | 506.1348 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?