missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 4708671

Beskrivning
PF 4708671 is a cell-permeable inhibitor of p70 ribosomal S6 kinase (S6K1 isoform) (Ki = 20 nM; IC50 = 160 nM). Suppresses the S6K1-mediated phosphorylation of S6, Rictor and mTOR in response to IGF1; displays no effect on the activity of RSK and MSK in vivo. Exhibits no significant inhibition of S6K2 or other AGC kinases (e.g. Akt, PKA and ROCK) in vitro.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[[4-(5-Ethylpyrimidin-4-yl)piperazin-1-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole |
| CAS | 1255517-76-0 |
| Analysprocentintervall | >98% |
| Kvantitet | 25 mg |
| Molekylformel | C19H21F3N6 |
| Formel vikt | Observed MW: 390.41 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?