Läs mer
PF-4708671, MedChemExpress
Produktkod. 16496926
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16496926 100 mg -
16492887 50 mg -
16476818 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16496926 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15773
MedChemExpress PF-4708671 is a potent cell-permeable S6K1 inhibitor with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM.
PF-4708671 is a potent cell-permeable S6K1 inhibitor with a Ki of 20 nM and IC50 of 160 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-4708671
Fysisk form Solid
CAS 1255517-76-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21F3N6
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (85.37 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(C1=CC=C2N=C(CN3CCN(C4=NC=NC=C4CC)CC3)NC2=C1)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 390.41
Formel vikt 390.41
Procent renhet 99.94%