Läs mer
PF-4800567, MedChemExpress
Beskrivning
PF-4800567 is a potent and selective inhibitor of casein kinase 1ε (CK1ε), with an IC50 of 32 nM, which is greater than 20-fold selectivity over CK1δ (IC50, 711 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-4800567 |
| CAS | 1188296-52-7 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H18ClN5O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 75 mg/mL (208.44 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | NC1=C2C(N(C3CCOCC3)N=C2COC4=CC=CC(Cl)=C4)=NC=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.81 |
| Formel vikt | 359.81 |
| Visa mer |