Läs mer
PF-4840154, MedChemExpress
Beskrivning
PF-4840154 is a potent, selective agonist of the rat and human TrpA1 channel with EC50s of 97 and 23 nM, respectively. PF-4840154 elicits TrpA1-mediated nocifensive behaviour in mouse.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-4840154 |
| CAS | 1332708-14-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C26H38N6O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (107.15 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C1=CN=C(N2CCN(CC3COCCC3)CC2)N=C1NCC(C)C)NCC4=CC=CC=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.62 |
| Formel vikt | 466.62 |
| Visa mer |