Läs mer
PF-4878691, MedChemExpress
Beskrivning
PF-4878691 (3M-852A) is a potent, orally active, and selective Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist modelled to dissociate its antiviral and inflammatory activities.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-4878691 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 532959-63-0 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H23N5O2S |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | 3M-852A |
| Löslighetsinformation | DMSO : 19.23 mg/mL (53.20 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |