Läs mer
PF-4989216, MedChemExpress
Produktkod. 16495888
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495888 10 mg -
16492037 50 mg -
16486346 100 mg 100mg
16418537 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16495888 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY13864
MedChemExpress PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
PF-4989216 is a potent and selective PI3Kα inhibitor with a Ki of 0.6 nM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-4989216
CAS 1276553-09-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H13FN6OS
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 29 mg/mL (76.24 mM)
LEDER N#CC1=C(N2CCOCC2)SC(C3=NC=NN3)=C1C4=CC=C(C#N)C=C4F
Molekylvikt (g/mol) 380.4
Formel vikt 380.4
Procent renhet 99.69%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease