Läs mer
PF-562271, MedChemExpress
Beskrivning
PF-562271 (VS-6062) is a potent, ATP-competitive and reversible FAK and Pyk2 kinase inhibitor with IC50s of 1.5 nM and 13 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-562271 |
| CAS | 717907-75-0 |
| Färg | Pale Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H20F3N7O3S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | VS-6062 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 48 mg/mL (94.58 mM) |
| LEDER | CS(=O)(N(C)C1=NC=CC=C1CNC2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NC(C4)=O)=NC=C2C(F)(F)F)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.49 |
| Visa mer |