Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 573228
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18024982
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Produktkod. 18024982
Brand: Tocris Bioscience™ 3239/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Potent and selective FAK inhibitor
Potent and selective inhibitor of focal adhesion kinase (FAK) (IC50 = 4 nM). Displays 50 - 250-fold selectivity for FAK over other protein kinases. Blocks serum and fibronectin-directed migration and decreases focal adhesion turnover in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 869288-64-2
Molekylformel C22H20F3N5O3S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF 573228
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 491.49
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 491.49