Läs mer
PF-670462, MedChemExpress
Produktkod. 16422667
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16422667 50 mg 50mg
16416578 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16422667 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15490
MedChemExpress PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
PF-670462 is a potent and selective inhibitor of casein kinase (CK1ε and CK1δ), with IC50s of 7.7 nM and 14 nM, respectively.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material PF-670462
CAS 950912-80-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H22Cl2FN5
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : 100 mg/mL (243.71 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 32 mg/mL (77.99 mM)
LEDER NC1=NC=CC(C2=C(C3=CC=C(F)C=C3)N=CN2C4CCCCC4)=N1.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 410.32
Formel vikt 410.32
Procent renhet 98.49%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease