Läs mer
PF-8380, MedChemExpress
Beskrivning
PF-8380 is a potent autotaxin inhibitor with an IC50 of 2.8 nM in isolated enzyme assay and 101 nM in human whole blood.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-8380 |
| CAS | 1144035-53-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H21Cl2N3O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6.67 mg/mL (13.94 mM; ultrasonic and adjust pH to 5 with HCl) |
| LEDER | O=C(N1CCN(CC1)CCC(C2=CC(O3)=C(C=C2)NC3=O)=O)OCC4=CC(Cl)=CC(Cl)=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 478.33 |
| Formel vikt | 478.33 |
| Visa mer |