missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tocris Bioscience™ PF 915275
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18045452
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18045452 10 mg
18075522 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18045452 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3291/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Potent and selective 11β-hydroxysteroid dehydrogenase inhibitor

Potent and selective 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor (Ki = 2.3 nM) that displays little activity at 11βHSD2 (1.5% inhibition at 10 μM). Inhibits the conversion of prednisone to prednisolone in human hepatocytes in vitro (EC50 = 15 nM) and has antidiabetic activity in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 857290-04-1
Molekylformel C18H14N4O2S

Specifikationer

Kemiskt namn eller material PF 915275
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 350.39
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 350.396
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.