missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ PF 915275

Beskrivning
Potent and selective 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11βHSD1) inhibitor (Ki = 2.3 nM) that displays little activity at 11βHSD2 (1.5% inhibition at 10 μM). Inhibits the conversion of prednisone to prednisolone in human hepatocytes in vitro (EC50 = 15 nM) and has antidiabetic activity in vivo. Orally active.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF 915275 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 350.39 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.396 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?