Läs mer
PF-9366, MedChemExpress
Beskrivning
PF-9366 is a human methionine adenosyltransferase 2A (Mat2A) inhibitor, with an IC50 of 420 nM and a Kd of 170 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF-9366 |
| CAS | 72882-78-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H19ClN4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 25 mg/mL (71.26 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CN(C)CCC1=NN=C2N1C3=CC=C(Cl)C=C3C(C4=CC=CC=C4)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 350.84 |
| Formel vikt | 350.84 |
| Visa mer |