Läs mer
PF429242 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
PF429242 dihydrochloride is a reversible and competitive SREBP site 1 protease (S1P) inhibitor with an IC50 of 175 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PF429242 dihydrochloride |
| CAS | 2248666-66-0 |
| Färg | Light Nude |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H37Cl2N3O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (172.65 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (103.63 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N(CCC1=CC=CC=C1OC)[C@H]2CNCC2)C3=CC=C(CN(CC)CC)C=C3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.49 |
| Formel vikt | 482.49 |
| Visa mer |